Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1403427
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ARMC6 antibody produced in mouse
clone 2H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC19595, R30923_1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~78.47 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARMC6(93436)
Opis ogólny
Funkcja produktu białkowego tego genu nie została określona. Pokrewne białko u myszy sugeruje, że to białko ma zachowaną funkcję. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ARMC6 (AAH67125, 1 a.a. ~ 476 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MVSKRIAQETFDAAVRENIEEFAMGPEEAVKEAVEQFESQGVDLSNIVKTAPKVSADGSQEPTHDILQMLSDLQESVASSRPQEVSAYLTRFCDQCKQDKACRFLAAQKGAYPIIFTAWKLATAGDQGLLLQSLNALSVLTDGQPDLLDAQGLQLLVATLTQNADEADLTCSGIRCVRHACLKHEQNRQDLVKAGVLPLLTGAITHHGHHTDVVREACWALRVMTFDDDIRVPFGHAHNHAKMIVQENKGLKVLIEATKAFLDNPGILSELCGTLSRLAIRNEFCQEVVDLGGLSILVSLLADCNDHQMRDQSGVQELVKQVLSTLRAIAGNDDVKDAIVRAGGTESIVAAMTQHLTSPQVCEQSCAALCFLALRKPDNSRIIVEGGGAVAALQAMKAHPQKAGVQKQACMLIRNLVAHGQAFSKPILDLGAEALIMQARSAHRDCEDVAKAALRDLGCHVELRELWTGQRGNLAP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)