Kluczowe dokumenty
SAB1403365
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BIRC7, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAP, LIVIN, ML-IAP, MLIAP, RNF50
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
IF
klon:
3H1, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.01 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BIRC7(79444)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the family of inhibitor of apoptosis proteins (IAP) and contains a single copy of a baculovirus IAP repeat (BIR) as well as a RING-type zinc finger domain. The BIR domain is essential for inhibitory activity and interacts with caspases, while the RING finger domain sometimes enhances antiapoptotic activity but does not inhibit apoptosis alone. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. The two isoforms have different antiapoptotic properties, with isoform alpha protecting cells from apoptosis induced by staurosporine and isoform b protecting cells from apoptosis induced by etoposide. (provided by RefSeq)
Immunogen
BIRC7 (NP_647478.1, 1 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGPKDSAKCLHRGPQPSHWAAGDGPTQERCGPRSLGSPVLGLDTCRAWDHVDGQILGQLRPLTEEEEEEGAGATLSRGPAFPGMGSEELR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)