Key Documents
SAB1403270
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZFYVE1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 4B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DFCP1, KIAA1589, TAFF1, ZNFN2A1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4B2, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZFYVE1(53349)
Opis ogólny
The FYVE domain mediates the recruitment of proteins involved in membrane trafficking and cell signaling to phosphatidylinositol 3-phosphate (PtdIns(3)P)-containing membranes. This gene encodes a protein which contains two zinc-binding FYVE domains in tandem. This protein displays a predominantly Golgi, endoplasmic reticulum and vesicular distribution. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, and they encode two isoforms with different sizes. (provided by RefSeq)
Immunogen
ZFYVE1 (NP_067083.1, 1 a.a. ~ 99 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSAQTSPAEKGLNPGLMCQESYACSGTDEAIFECDECCSLQCLRCEEELHRQERLRNHERIRLKPGHVPYCDLCKGLSGHLPGVRQRAIVRCQTCKINL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1