Kluczowe dokumenty
SAB1403225
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STMN3 antibody produced in mouse
clone 1F2, ascites fluid
Synonim(y):
SCLIP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F2, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~45.91 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STMN3(50861)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny stathmin/oncoprotein 18 fosfoprotein destabilizujących mikrotubule. Jest podobne do białka SCG10 i bierze udział w transdukcji sygnału i regulacji dynamiki mikrotubul. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
STMN3 (AAH09381, 1 a.a. ~ 180 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MASTISAYKEKMKELSVLSLICSCFYTQPHPNTVYQYGDMEVKQLDKRASGQSFEVILKSPSDLSPESPMLSSPPKKDTSLEELQKRLEAAEERRKTQQEAQVLKQLAERREHEREVLHKALEENNNFSRQAEEKLNYKMELSKEIREAHLAALRERLREKELHAAEVRRNKEQREEITG
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)