Kluczowe dokumenty
SAB1403114
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PUF60 antibody produced in mouse
clone 1C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FIR, FLJ31379, RoBPI, SIAHBP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~82.87 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PUF60(22827)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a Ro RNP-binding protein. It interacts with Ro RNPs and their interaction is thought to represent a gain of function for Ro RNPs. This protein also forms a ternary complex with far upstream element (FUSE) and FUSE-binding protein. It can repress a c-myc reporter via the FUSE. It is also known to target transcription factor IIH and inhibit activated transcription. This gene is implicated in the xeroderma pigmentosum disorder. There are two alternatively spliced transcript variants of this gene encoding different isoforms. There seems to be evidence of multiple polyadenylation sites for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
PUF60 (AAH11979, 1 a.a. ~ 516 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MENGQSTAAKLGLPPLTPEQQEALQKAKKYAMEQSIKSVLVKQTIAHQQQQLTNLQMAAVTMGFGDPLSPLQSMAAQRQRALAIMCRVYVGSIYYELGEDTIRQAFAPFGPIKSIDMSWDSVTMKHKGFAFVEYEVPEAAQLALEQMNSVMLGGRNIKVGRPSNIGQAQPIIDQLAEEARAFNRIYVASVHQDLSDDDIKSVFEAFGKIKSCTLARDPTTGKHKGYGFIEYEKAQSSQDAVSSMNLFDLGGQYLRVGKAVTPPMPLLTPATPGGLPPAAAVAAAAATAKITAQEAVAGAAVLGTLGTPGLVSPALTLAQPLGTLPQAVMAAQAPGVITGVTPARPPIPVTIPSVGVVNPILASPPTLGLLEPKKEKEEEELFPESERPEMLSEQEHMSISGSSARHMVMQKLLRKQESTVMVLRNMVDPKDIDDDLEGEVTEECGKFGAVNRVIIYQEKQGEEEDAEIIVKIFVEFSIASETHKAIQALNGRWFAGRKVVAEVYDQERFDNSDLSA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)