Kluczowe dokumenty
SAB1403099
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SBLF antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp781K2462, MGC149803, MGC149804, SBLF, STN1, STNB1, stoned-b1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.23 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STON1(11037)
Opis ogólny
Endocytosis of cell surface proteins is mediated by a complex molecular machinery that assembles on the inner surface of the plasma membrane. This gene encodes one of two human homologs of the Drosophila melanogaster stoned B protein. This protein is related to components of the endocytic machinery and exhibits a modular structure consisting of an N-terminal proline-rich domain, a central region of homology specific to the human stoned B-like proteins, and a C-terminal region homologous to the mu subunits of adaptor protein (AP) complexes. Co-transcription of this gene and the neighboring downstream gene generates a rare transcript (SALF), which encodes a fusion protein comprised of sequence sharing identity with each individual gene product. (provided by RefSeq)
Immunogen
SBLF (NP_006864, 529 a.a. ~ 620 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SLKSVVVVQGAYVELQAFVNMASLAQRSSYAGSLRSCDNIRIHFPVPSQWIKALWTMNLQRQKSLKAKMNRRACLGSLQELESEPVIQVTVG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1