Kluczowe dokumenty
SAB1403036
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EIF5B antibody produced in mouse
clone 3F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp434I036, FLJ10524, IF2, KIAA0741
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
klon:
3F9, monoclonal
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.89 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF5B(9669)
Opis ogólny
Accurate initiation of translation in eukaryotes is complex and requires many factors, some of which are composed of multiple subunits. The process is simpler in prokaryotes which have only three initiation factors (IF1, IF2, IF3). Two of these factors are conserved in eukaryotes: the homolog of IF1 is eIF1A and the homolog of IF2 is eIF5B. This gene encodes eIF5B. Factors eIF1A and eIF5B interact on the ribosome along with other initiation factors and GTP to position the initiation methionine tRNA on the start codon of the mRNA so that translation initiates accurately. (provided by RefSeq)
Immunogen
EIF5B (NP_056988, 1121 a.a. ~ 1218 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QGTPMCVPSKNFVDIGIVTSIEINHKQVDVAKKGQEVCVKIEPIPGESPKMFGRHFEATDILVSKISRQSIDALKDWFRDEMQKSDWQLIVELKKVFE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)