Kluczowe dokumenty
SAB1402953
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-U2AF1 antibody produced in mouse
clone 1C8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp313J1712, FP793, RN, RNU2AF1, U2AF35, U2AFBP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... U2AF1(7307)
Immunogen
U2AF1 (NP_006749.1, 56 a.a. ~ 155 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QNSSQSADGLRCAVSDVEMQEHYDEFFEEVFTEMEEKYGEVEEMNVCDNLGDHLVGNVYVKFRREEDAEKAVIDLNNRWFNGQPIHAELSPVTDFREACC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
RECURRENT MUTATIONS IN THE U2AF1 SPLICING FACTOR IN MYELODYSPLASTIC SYNDROMES
Timothy A
Nature Genetics (2012)
U2AF1 mutations alter sequence specificity of pre-mRNA binding and splicing.
Okeya-Owuor T
Leukemia (2015)
Wild-Type U2AF1 Antagonizes the Splicing Program Characteristic of U2AF1-Mutant Tumors and Is Required for Cell Survival.
Fei DL
PLoS Genetics (2016)
The L1TD1 Protein Interactome Reveals the Impor tance of
Post-transcriptional Regulation in Human Pluripotency
Maheswara Reddy Emani
Stem Cell Reports (2015)