SAB1402914
Anti-SFTPC Antibody
mouse monoclonal, 4A10
Synonim(y):
PSP-C, SFTP2, SMDP2, SP-C
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-SFTPC antibody produced in mouse, clone 4A10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~47.78 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SFTPC(6440)
Opis ogólny
Immunogen
Sekwencja
MDVGSKEVLMESPPDYSAAPRGRFGIPRCPVHLKRLLIVVVVVVLIVVGALLMGLHMSQKHTEMVLEMSIGAPEAQQRLALSEHLVTTATFSIGSTGLVVYDYQQLLIAYKPAPGTCCYIMKIAPESIPSLEALNRKVHNFQMECSLQAKPAVPTSKLGQAEGRDAGSAPSGDPAFLGMAVNTLCGEVPLYYI
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1402914-100UG | 4061831653625 |