Kluczowe dokumenty
SAB1402892
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RECQL, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4D5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (c)
ELISA (i)
WB
klon:
4D5, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4D5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RECQL(5965)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the RecQ DNA helicase family. DNA helicases are enzymes involved in various types of DNA repair, including mismatch repair, nucleotide excision repair and direct repair. Some members of this family are associated with genetic disorders with predisposition to malignancy and chromosomal instability. The biological function of this helicase has not yet been determined. Two alternatively spliced transcripts, which encode the same isoform but differ in their 5′ and 3′ UTRs, have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
RECQL (NP_116559.1, 549 a.a. ~ 648 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FLIQQYLKEDYSFTAYATISYLKIGPKANLLNNEAHAITMQVTKSTQNSFRAESSQTCHSEQGDKKMEEKNSGNFQKKAANMLQQSGSKNTGAKKRKIDD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)