Kluczowe dokumenty
SAB1402885
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTGIS, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CYP8, CYP8A1, MGC126858, MGC126860, PGIS, PTGI
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3B11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... PTGIS(5740)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka nadrodziny enzymów cytochromu P450. Białka cytochromu P450 są monooksygenazami, które katalizują wiele reakcji związanych z metabolizmem leków i syntezą cholesterolu, steroidów i innych lipidów. Jednak to białko jest uważane za członka nadrodziny cytochromu P450 na podstawie podobieństwa sekwencji, a nie podobieństwa funkcjonalnego. To białko błony retikulum endoplazmatycznego katalizuje konwersję prostglandyny H2 do prostacykliny (prostaglandyny I2), silnego środka rozszerzającego naczynia krwionośne i inhibitora agregacji płytek krwi. Brak równowagi prostacykliny i jej fizjologicznego antagonisty tromboksanu A2 przyczynia się do rozwoju zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu i miażdżycy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PTGIS (NP_000952, 391 a.a. ~ 500 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
PQRDPEIYTDPEVFKYNRFLNPDGSEKKDFYKDGKRLKNYNMPWGAGHNHCLGRSYAVNSIKQFVFLVLVHLDLELINADVEIPEFDLSRYGFGLMQPEHDVPVRYRIRP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)