Kluczowe dokumenty
SAB1402882
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PRM1 antibody produced in mouse
clone 4F10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
P1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4F10, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~31.72 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRM1(5619)
Immunogen
PRM1 (AAH03673.1, 1 a.a. ~ 51 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MARYRCCRSQSRSRYYRQRQRSRRRRRRSCQTRRRAMRCCRPRYRPRCRRH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kyle P Heim et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(44), 15746-15751 (2014-10-22)
The cariogenic bacterium Streptococcus mutans uses adhesin P1 to adhere to tooth surfaces, extracellular matrix components, and other bacteria. A composite model of P1 based on partial crystal structures revealed an unusual complex architecture in which the protein forms an
Tatiana Pochechueva et al.
Journal of immunological methods, 412, 42-52 (2014-07-06)
Glycan-based suspension array (SGA) is an "in-house" developed multi-target immunoassay, employing commercially available fluorescent microbeads as a solid support for unique chemically synthesized glycopolymers which capture naturally occurring human anti-glycan antibodies. SGA is a sensitive and reliable tool for the