Key Documents
SAB1402786
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GGTLA1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 3E10, ascites fluid
Synonim(y):
DKFZp566O011, FLJ92733, GGT-REL, GGTLA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E10, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~34.58 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GGT5(2687)
Opis ogólny
This gene is a member of a gene family that encodes gamma-glutamyl transpeptidase enzymes. This enzyme consists of a heavy and a light chain, and is able to hydrolyze the gamma-glutamyl moiety of glutathione. It converts leukotriene C4 to leukotriene D4, however, it doesn′t convert synthetic substrates that are commonly used to assay gamma-glutamyl transpeptidase. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
GGTLA1 (NP_004112.1, 510 a.a. ~ 586 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GFDLRAAIAAPILHVNSKGCVEYEPNFSQEVQRGLQDRGQNQTQRPFFLNVVQAVSQEGACVYAVSDLRKSGEAAGY
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1