Kluczowe dokumenty
SAB1402732
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COL9A1 antibody produced in mouse
clone 3H1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DJ149L1.1.2, EDM6, FLJ40263, MED
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3H1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~62.19 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL9A1(1297)
Opis ogólny
This gene encodes one of the three alpha chains of type IX collagen, which is a minor (5-20%) collagen component of hyaline cartilage. Type IX collagen is usually found in tissues containing type II collagen, a fibrillar collagen. Studies in knockout mice have shown that synthesis of the alpha 1 chain is essential for assembly of type IX collagen molecules, a heterotrimeric molecule, and that lack of type IX collagen is associated with early onset osteoarthritis. Mutations in this gene are associated with osteoarthritis in humans, with multiple epiphyseal dysplasia, 6, a form of chondrodysplasia, and with Stickler syndrome, a disease characterized by ophthalmic, orofacial, articular, and auditory defects. Two transcript variants that encode different isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
COL9A1 (AAH15409, 1 a.a. ~ 328 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKTCWKIPVFFFVCSFLEPWASAAVKRRPRFPVNSNSNGGNELCPKIRIGQDDLPGFDLISQFQVDKAASRRAIQRVVGSATLQVAYKLGNNVDFRIPTRNLYPSGLPEEYSFLTTFRMTGSTLKKNWNIWQIQDSSGKEQVGIKINGQTQSVVFSYKGLDGSLQTAAFSNLSSLFDSQWHKIMIGVERSSATLFVDCNRIESLPIKPRGPIDIDGFAVLGKLADNPQVSVPFELQWMLIHCDPLRPRRETCHELPARITPSQTTDERGPPGEQGPPGPPGPPGVPGIDGIDGDRGPKGPPGPPGPAGEPGKPGAPGKPGTPGADTSP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)