Kluczowe dokumenty
SAB1402716
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD151 antibody produced in mouse
clone 1B2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GP27, MER2, PETA-3, RAPH, SFA1, TSPAN24
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1B2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~53.94 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD151(977)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny transmembranowych białek 4, znanej również jako rodzina tetraspanin. Większość z tych członków to białka powierzchniowe komórek, które charakteryzują się obecnością czterech domen hydrofobowych. Białka te pośredniczą w transdukcji sygnałów, które odgrywają rolę w regulacji rozwoju, aktywacji, wzrostu i ruchliwości komórek. To kodowane białko jest glikoproteiną powierzchniową komórki, o której wiadomo, że kompleksuje się z integrynami i innymi białkami transbłonowymi z nadrodziny 4. Jest ono zaangażowane w procesy komórkowe, w tym adhezję komórek i może regulować przemieszczanie się integryn i/lub ich funkcję. Białko to zwiększa ruchliwość komórek, inwazję i przerzuty komórek nowotworowych. Dla tego genu opisano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, które kodują to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CD151 (AAH01374.1, 1 a.a. ~ 253 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MGEFNEKKTTCGTVCLKYLLFTYNCCLWLAGLAVMAVGIWTLALKSDYISLLASGTYLATAYILVAGTVVMVTGVLGCCATFKERRNLLRLYFILLLIIFLLEIIAGILAYAYYQQLNTELKENLKDTMTKRYHQPGHEAVTSAVDQLQQEFHCCGSNNSQDWRDSEWIRSQEAGGRVPDSCCKTVVALCGQRDHASNIYKVEGGCITKLETFIQEHLRVIGAVGIGIACVQVFGMIFTCCLYRSLKLEHY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Troy C Lund et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(10), 2767-2779 (2014-06-07)
There is accumulating evidence that mesenchymal stem cells (MSCs) have their origin as perivascular cells (PVCs) in vivo, but precisely identifying them has been a challenge, as they have no single definitive marker and are rare. We have developed a