Kluczowe dokumenty
SAB1402685
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALCAM antibody produced in mouse
clone 1H3, ascites fluid
Synonim(y):
CD166, FLJ38514, MEMD, MGC71733
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H3, monoclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~38.21 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALCAM(214)
Immunogen
ALCAM (NP_001618, 28 a.a. ~ 137 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
WYTVNSAYGDTIIIPCRLDVPQNLMFGKWKYEKPDGSPVFIAFRSSTKKSVQYDDVPEYKDRLNLSENYTLSISNARISDEKRFVCMLVTEDNVFEAPTIVKVFKQPSKP
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hung-Li Tsai et al.
PloS one, 9(8), e104937-e104937 (2014-08-30)
Wnts were previously shown to regulate the neurogenesis of neural stem or progenitor cells. Here, we explored the underlying molecular mechanisms through which Wnt signaling regulates neurotrophins (NTs) in the NT-induced neuronal differentiation of human mesenchymal stem cells (hMSCs). NTs
Y Chu et al.
Cancer gene therapy, 21(5), 200-208 (2014-05-24)
Anti-angiogenesis gene therapy is considered a promising treatment for excessive vascularization. Mesenchymal stem cell (MSC)-based gene therapy may enhance the effect of anti-angiogenesis by maintaining a long therapeutic period in vivo. However, transduction efficiencies and transgene expression in MSC-based gene
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB1402685-200UL4061836270995