Kluczowe dokumenty
SAB1402680
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ACAT1 antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ACAT, THIL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43.82 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACAT1(38)
Opis ogólny
Gen ten koduje zlokalizowany mitochondrialnie enzym, który katalizuje odwracalne tworzenie acetoacetylo-CoA z dwóch cząsteczek acetylo-CoA. Defekty tego genu są związane z niedoborem 3-ketotiolazy, wrodzonym błędem katabolizmu izoleucyny charakteryzującym się wydalaniem z moczem kwasu 2-metylo-3-hydroksymasłowego, kwasu 2-metyloacetooctowego, tiglylglicyny i butanonu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ACAT1 (AAH10942, 1 a.a. ~ 162 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAVLPALLRSGARSRSPLLRRLVQEIRYVERSYVSKPTLKEVVIVSATRTPIGSFLGSLSLPATKLGSIAIQGAIEKAGIPKEEVKEAYMGNVLQGEGQAPTRQAVLGAGLPISTPCTTINKVCASGMKAIMMASQSLMCGHQIKQETGSLAKICCHVRR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)