Key Documents
SAB1402621
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MS4A6A antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
4SPAN3, 4SPAN3.2, CD20L3, CDA01, MGC131944, MGC22650, MS4A6, MST090, MSTP090
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D12, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~53.39 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MS4A6A(64231)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the membrane-spanning 4A gene family. Members of this nascent protein family are characterized by common structural features and similar intron/exon splice boundaries and display unique expression patterns among hematopoietic cells and nonlymphoid tissues. The gene encoding this protein is localized to 11q12.1, among a cluster of family members. Alternative splicing of this gene results in several transcript variants. (provided by RefSeq)
Immunogen
MS4A6A (AAH22854, 1 a.a. ~ 248 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTSQPVPNETIIVPPSNVINFSQAEKPEPTNQGQDSLKKHLHAEIKVIGTIQILCGMMVLSLGIILASASFSPNFTQVTSTLLNSAYPFIGPFFFIISGSLSIATEKRLTKLLVHSSLVGSILSALSALVGFIILSVKQATLNPASLQCELDKNNIPTRSYVSYFYHDSLYTTDCYTAKASLAGSLSLMLICTLLEFCLAVLTAVLRWKQAYSDFPGSVLFLPHSYIGNSGMSSKMTHDCGYEELLTS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1