Kluczowe dokumenty
SAB1402606
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EIF4ENIF1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
WB
klon:
2C4, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a nucleocytoplasmic shuttle protein for the translation initiation factor eIF4E. This shuttle protein interacts with the importin alpha-beta complex to mediate nuclear import of eIF4E. It is predominantly cytoplasmic; its own nuclear import is regulated by a nuclear localization signal and nuclear export signals. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
EIF4ENIF1 (NP_062817, 886 a.a. ~ 985 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NPRPGTPLHLAMVQQQLQRSVLHPPGSGSHAAAVSVQTTPQNVPSRSGLPHMHSQLEHRPSQRSSSPVGLAKWFGSDVLQQPLPSMPAKVISVDELEYRQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)