Kluczowe dokumenty
SAB1402522
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PITRM1 antibody produced in mouse
clone 1H3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
KIAA1104, MGC138192, MGC141929, MP1, PreP, hMP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
1H3, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
3
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~84.48 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PITRM1(10531)
Powiązane kategorie
Immunogen
PITRM1 (AAH01150, 1 a.a. ~ 534 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRPDDKYHEKQAQVEATKLKQKVEALSPGDRQQIYEKGLELRSQQSKPQDASCLPALKVSDIEPTIPVTELDVVLTAGDIPVQYCAQPTNGMVYFRAFSSLNTLPEELRPYVPLFCSVLTKLGCGLLDYREQAQQIELKTGGMSASPHVLPDDSHMDTYEQGVLFSSLCLDRNLPDMMQLWSEIFNNPCFEEEEHFKVLVKMTAQELANGIPDSGHLYASIRAGRTLTPAGDLQETFSGMDQVRLMKRIAEMTDIKPILRKLPRIKKHLLNGDNMRCSVNATPQQMPQTEKAVEDFLRSIGRSKKERRPVRPHTVEKPVPSSSGGDAHVPHGSQVIRKLVMEPTFKPWQMKTHFLMPFPVNYVGECIRTVPYTDPDHASLKILARLMTAKFLHTEIREKGGAYGGGAKLSHNGIFTLYSYRDPNTIETLQSFGKAVDWAKSGKFTQQDIDEAKLSVFSTVDAPVAPSDKGMDHFLYGLSDEMKQAHREQLFAVSHDKLLAVSDRYLGTGKSTHGLAILGPENPKIAKDPSWIIR
Działania biochem./fizjol.
PITRM1 (Pitrilysin metallopeptidase 1) acts as a mitochondrial amyloid-β peptide (Aβ)-degrading enzyme localized in the mitochondrial matrix. Its activity is controlled by Zn(+2)-dependent metalloprotease inhibitor. The temporal lobe of the human brain has a high tendency of Aβ accumulation and reactive oxygen species (ROS) production. In Alzheimer′s disease, the low proteolytic activity of PITRM1 in the brain mitochondria has been reported. Studies have been suggested that high ROS production results in decreased PITRM1 activity followed by Aβ accumulation. As a result, it leads to the mitochondrial toxicity and neuronal death. Thus, it proves the impact of PITRM1 in the Alzheimer′s disease.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nyosha Alikhani et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 27(1), 75-87 (2011-07-14)
Accumulation of amyloid-β peptide (Aβ), the neurotoxic peptide implicated in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD), has been shown in brain mitochondria of AD patients and of AD transgenic mouse models. The presence of Aβ in mitochondria leads to free
N Mzhavia et al.
DNA and cell biology, 18(5), 369-380 (1999-06-09)
A novel cDNA, designated human metalloendoprotease 1 (hMP1), was identified on the basis of homology to known metalloendoproteases of the pitrilysin family. The full-length MP1 codes for a protein with an open reading frame of 1038 amino acids. The N-terminal
Catarina Moreira Pinho et al.
Neuroscience letters, 469(2), 204-208 (2009-12-08)
Several studies suggest mitochondrial dysfunction as a possible mechanism underlying the development of Alzheimer disease (AD). There is data showing that amyloid-beta (A beta) peptide is present in AD brain mitochondria. The human presequence protease (hPreP) was recently shown to