Kluczowe dokumenty
SAB1402521
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IPO7, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4G6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IPO7(10527)
Opis ogólny
Kompleks importyna-alfa/beta i GTPaza Ran pośredniczą w jądrowym imporcie białek z klasycznym sygnałem lokalizacji jądrowej. Białko kodowane przez ten gen jest członkiem klasy około 20 potencjalnych celów Ran, które dzielą motyw sekwencji związany z miejscem wiążącym Ran importyny-beta. Podobnie jak importyna-beta, białko to zapobiega aktywacji GTPazy Ran przez RanGAP1 i hamuje wymianę nukleotydów na RanGTP, a także wiąże się bezpośrednio z kompleksami porów jądrowych, gdzie konkuruje o miejsca wiązania z importyną-beta i transportyną. Białko to ma cykl transportowy zależny od Ran i może szybko i w obu kierunkach przekraczać otoczkę jądrową. Co najmniej cztery receptory transportowe podobne do importyny beta, a mianowicie sama importyna beta, transportyna, RanBP5 i RanBP7, bezpośrednio wiążą i importują białka rybosomalne. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IPO7 (NP_006382.1, 950 a.a. ~ 1038 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DDEDNPVDEYQIFKAIFQTIQNRNPVWYQALTHGLNEEQRKQLQDIATLADQRRAAHESKMIEKHGYKFSAPVPSSFNFGPAPGMN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D T Vereide et al.
Oncogene, 33(10), 1258-1264 (2013-03-19)
Epstein-Barr virus (EBV) has evolved exquisite controls over its host cells, human B lymphocytes, not only directing these cells during latency to proliferate and thereby expand the pool of infected cells, but also to survive and thereby persist for the
Mickaël Bouvet et al.
mBio, 12(2) (2021-04-01)
Epstein-Barr virus (EBV), a human herpesvirus, encodes 44 microRNAs (miRNAs), which regulate many genes with various functions in EBV-infected cells. Multiple target genes of the EBV miRNAs have been identified, some of which play important roles in adaptive antiviral immune