Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB1402490
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENDOGL1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ENDOGL1, ENDOGL2, ENGL, ENGL-B, ENGL-a, MGC125944, MGC125945
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
IF
IHC (p)
WB
klon:
2F7, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
mouse, human, rat
citations:
metody:
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EXOG(9941)
Opis ogólny
This gene encodes an endo/exonuclease with 5′-3′ exonuclease activity. The encoded enzyme catalyzes the hydrolysis of ester linkages at the 5′ end of a nucleic acid chain. This enzyme is localized to the mitochondria and may play a role in programmed cell death. Alternatively spliced transcript variants have been described. A pseudogene exists on chromosome 18. (provided by RefSeq)
Immunogen
ENDOGL1 (NP_005098.1, 269 a.a. ~ 368 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LQDLEKLSGLVFFPHLDRTSDIRNICSVDTCKLLDFQEFTLYLSTRKIEGARSVLRLEKIMENLKNAEIEPDDYFMSRYEKKLEELKAKEQSGTQIRKPS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)