Kluczowe dokumenty
SAB1402474
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BAG4 antibody produced in mouse
clone 2G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BAG-4, SODD
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~76.38 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAG4(9530)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek związanych z BAG1. BAG1 jest białkiem antyapoptotycznym, które działa poprzez interakcje z różnymi białkami związanymi z apoptozą i wzrostem komórek, w tym BCL-2, kinazą białkową Raf, receptorami hormonów steroidowych, receptorami czynników wzrostu i członkami rodziny białek szoku cieplnego 70 kDa. Białko to zawiera domenę BAG w pobliżu C-końca, która może wiązać i hamować aktywność chaperonową Hsc70/Hsp70. Stwierdzono, że białko to jest związane z domeną śmierci receptora czynnika martwicy nowotworów typu 1 (TNF-R1) i receptora śmierci-3 (DR3), a tym samym negatywnie reguluje sygnalizację śmierci komórki. Regulacyjna rola tego białka w śmierci komórki została wykazana w komórkach nabłonkowych, które ulegają apoptozie, podczas gdy kontakty z macierzą za pośrednictwem integryny są tracone. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BAG4 (AAH38505, 1 a.a. ~ 457 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MSALRRSGYGPSDGPSYGRYYGPGGGDVPVHPPPPLYPLRPEPPQPPISWRVRGGGPAETTWLGEGGGGDGYYPSGGAWPEPGRAGGSHQEQPPYPSYNSNYWNSTARSRAPYPSTYPVRPELQGQSLNSYTNGAYGPTYPPGPGANTASYSGAYYAPGYTQTSYSTEVPSTYRSSGNSPTPVSRWIYPQQDCQTEAPPLRGQVPGYPPSQNPGMTLPHYPYGDGNRSVPQSGPTVRPQEDAWASPGAYGMGGRYPWPSSAPSAPPGNLYMTESTSPWPSSGSPQSPPSPPVQQPKDSSYPYSQSDQSMNRHNFPCSVHQYESSGTVNNDDSDLLDSQVQYSAEPQLYGNATSDHPNNQDQSSSLPEECVPSDESTPPSIKKIIHVLEKVQYLEQEVEEFVGKKTDKAYWLLEEMLTKELLELDSVETGGQDSVRQARKEAVCKIQAILEKLEKKGL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)