Kluczowe dokumenty
SAB1402469
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HS6ST1 antibody produced in mouse
clone 1H4, ascites fluid, solution
Synonim(y):
DKFZp547H098, FLJ25392, HS6ST, MGC116899, MGC116901
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
1H4, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1H4, monoclonal
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgM
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HS6ST1(9394)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the heparan sulfate biosynthetic enzyme family. Heparan sulfate biosynthetic enzymes are key components in generating a myriad of distinct heparan sulfate fine structures that carry out multiple biological activities. This enzyme is a type II integral membrane protein and is responsible for 6-O-sulfation of heparan sulfate. This enzyme does not share significant sequence similarity with other known sulfotransferases. A pseudogene located on chromosome 1 has been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
HS6ST1 (NP_004798, 303 a.a. ~ 401 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
IRPFMQYNSTRAGGVEVDEDTIRRIEELNDLDMQLYDYAKDLFQQRYQYKRQLERREQRLRSREERLLHRAKEALPREDADEPGRVPTEDYMSHIIEKW
Postać fizyczna
Clear solution
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)