Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1402430
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EDF1 antibody produced in mouse
clone 3E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EDF-1, MBF1, MGC9058
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42.39 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EDF1(8721)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które może regulować różnicowanie komórek śródbłonka. Postuluje się, że białko to funkcjonuje jako cząsteczka pomostowa, która łączy białka regulatorowe i podstawową maszynerię transkrypcyjną, modulując w ten sposób transkrypcję genów zaangażowanych w różnicowanie śródbłonka. Stwierdzono również, że białko to działa jako koaktywator transkrypcji, łącząc ogólny czynnik transkrypcyjny białko wiążące element TATA (TBP) i aktywatory specyficzne dla genów. Dla tego genu znaleziono dwa alternatywnie splicowane transkrypty, które kodują różne białka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
EDF1 (AAH15500.1, 1 a.a. ~ 148 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MAESDWDTVTVLRKKGPTAAQAKSKQAILAAQSRGEDVETSKKWAAGQNKQHSITKNTAKLDRETEELHHDRVTLEVGKVIQQGRQSKGLTQKDLATKINEKPQVIADYESGRAIPNNQVLGKIERAIGLKLRGKDIGKPIEKGPRAK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)