Kluczowe dokumenty
SAB1402359
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SUMO2 antibody produced in mouse
clone 2H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HSMT3, MGC117191, SMT3B, SMT3H2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2H8, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.56 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SUMO2(6613)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny białek SUMO (small ubiquitin-like modifier). Działa w sposób podobny do ubikwityny, ponieważ wiąże się z białkami docelowymi w ramach systemu modyfikacji potranslacyjnej. Jednak w przeciwieństwie do ubikwityny, która celuje w białka do degradacji, białko to jest zaangażowane w różne procesy komórkowe, takie jak transport jądrowy, regulacja transkrypcji, apoptoza i stabilność białek. Nie jest ono aktywne, dopóki dwa ostatnie aminokwasy końca karboksylowego nie zostaną odcięte. Dla tego genu odnotowano liczne pseudogeny. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne, kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SUMO2 (AAH08450, 1 a.a. ~ 95 a.a.) białko rekombinowane o pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MADEKPKEGVKTENNNHINLKVAGQDGSVQFKIKRHTPLSKLMKAYCERQGLSMRQIRFRFDGQPINETDTPAQLEMEDTIDVFQQTGVY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)