Kluczowe dokumenty
SAB1402335
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RARRES1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TIG1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
WB
klon:
2E2, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36.01 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RARRES1(5918)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene was identified as a retinoid acid (RA) receptor-responsive gene. It encodes a type 1 membrane protein. The expression of this gene is upregulated by tazarotene as well as by retinoic acid receptors. The expression of this gene is found to be downregulated in prostate cancer, which is caused by the methylation of its promoter and CpG island. Alternatively spliced transcript variant encoding distinct isoforms have been observed. (provided by RefSeq)
Immunogen
RARRES1 (NP_996846, 205 a.a. ~ 294 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EMTTQVSHYYLAQLTSVRQWKTNDDTIDFDYTVLLHELSTQEIIPCRIHLVWYPGKPLKVKYHCQELQTPEEASGTEEGSAVVPTELSNF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)