Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1402276
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MSI1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 3F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3F2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35.57 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
direct immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MSI1(4440)
Opis ogólny
This gene encodes a protein containing two conserved tandem RNA recognition motifs. Similar proteins in other species function as RNA-binding proteins and play central roles in posttranscriptional gene regulation. Expression of this gene has been correlated with the grade of the malignancy and proliferative activity in gliomas and melanomas. A pseudogene for this gene is located on chromosome 11q13. (provided by RefSeq)
Immunogen
MSI1 (NP_002433, 1 a.a. ~ 87 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
METDAPQPGL ASPDSPHDPC KMFIGGLSWQ TTQEGLREYF GQFGE VKECL VMRDPLTKRS RGFGFVTFMD QAGVDKVLAQ SRHELDS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atsushi Sato et al.
Stem cell research, 12(1), 119-131 (2013-11-05)
Reactive oxygen species (ROS) are involved in various aspects of cancer cell biology, yet their role in cancer stem cells (CSCs) has been poorly understood. In particular, it still remains unclear whether and how ROS control the self-renewal/differentiation process and