Kluczowe dokumenty
SAB1402192
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FCN1 antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FCNM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2B7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~37.11 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FCN1(2219)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Rodzina białek fikolinowych charakteryzuje się obecnością peptydu liderowego, krótkiego segmentu N-końcowego, a następnie regionu podobnego do kolagenu i C-końcowej domeny podobnej do fibrynogenu. Domeny podobne do kolagenu i fibrynogenu występują również oddzielnie w innych białkach, takich jak białko dopełniacza C1q, lektyny typu C znane jako kolektyny i tenascyny. Jednak wszystkie te białka rozpoznają różne cele i są funkcjonalnie różne. Fikolina 1 kodowana przez FCN1 ulega ekspresji głównie w leukocytach krwi obwodowej i postuluje się, że funkcjonuje jako białko osocza z aktywnością wiązania elastyny. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FCN1 (NP_001994, 201 a.a. ~ 300 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SSELRVDLVDFEGNHQFAKYKSFKVADEAEKYKLVLGAFVGGSAGNSLTGHNNNFFSTKDQDNDVSSSNCAEKFQGAWWYADCHASNLNGLYLMGPHESY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)