Kluczowe dokumenty
SAB1402065
Sigma-Aldrich
Anti-VGLL2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
VGL2, VITO1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
klon:
polyclonal
application:
IF (d)
WB
reaktywność gatunkowa:
human
metody:
direct immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
citations:
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
direct immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VGLL2(245806)
Immunogen
VGLL2 (NP_872586.1, 1 a.a. ~ 317 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSCLDVMYQVYGPPQPYFAAAYTPYHQKLAYYSKMQEAQECNASPSSSGSGSSSFSSQTPASIKEEEGSPEKERPPEAEYINSRCVLFTYFQGDISSVVDEHFSRALSQPSSYSPSCTSSKAPRSSGPWRDCSFPMSQRSFPASFWNSAYQAPVPPPLGSPLATAHSELPFAAADPYSPAALHGHLHQGATEPWHHAHPHHAHPHHPYALGGALGAQAAPYPRPAAVHEVYAPHFDPRYGPLLMPAASGRPARLATAPAPAPGSPPCELSGKGEPAGAAWAGPGGPFASPSGDVAQGLGLSVDSARRYSLCGASLLS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)