Kluczowe dokumenty
SAB1402038
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BHLHA15 antibody produced in mouse
clone 1E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BHLHB8, MIST1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
MIST1 to białko typu basic helix-loop-helix (bHLH), które wiąże się z docelową sekwencją DNA CANNTG (E box) obecną w regionie promotora lub enhancera wielu genów regulowanych rozwojowo.
Immunogen
BHLHA15 (NP_803238.1, 75 a.a. ~ 140 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
QRRLESNERERQRMHKLNNAFQALREVIPHVRADKKLSKIETLTLAKNYIKSLTATILTMSSSRLP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)