Key Documents
SAB1402008
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RPL10L antibody produced in mouse
clone 1E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ27353
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPL10L(140801)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
This gene encodes a protein sharing sequence similarity with ribosomal protein L10. It is not currently known whether the encoded protein is a functional ribosomal protein or whether it has evolved a function that is independent of the ribosome. This gene is intronless. (provided by RefSeq)
Immunogen
RPL10L (NP_542784.1, 115 a.a. ~ 214 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRGAFGKPQGTVARVHIGQVIMSIRTKLQNEEHVIEALRRAKFKFPGRQKIHISKKWGFTKFNADEFEDMVAKKCLIPDGCGVKYVPSHGPLDKWRVLHS