Kluczowe dokumenty
SAB1401997
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SPATA4 antibody produced in mouse
clone 4A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC33432, SPEF1B, TSARG2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (c)
WB
klon:
4A2, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SPATA4(132851)
Powiązane kategorie
Immunogen
SPATA4 (NP_653245, 206 a.a. ~ 305 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NELKAEFLILLHMLQRKLGRKLNPEWFDVKPTVGEVTLNHLPAQASGRRYNLKVKRGRVVPVLPNIGSGGSSHREIHVKQAGQHSYYSAMKPIRNMDKKP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)