SAB1401977
Anti-GSTO2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
bA127L20.1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTO2(119391)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MSGDATRTLGKGSQPPGPVPEGLIRIYSMRFCPYSHRTRLVLKAKDIRHEVVNINLRNKPEWYYTKHPFGHIPVLETSQCQLIYESVIACEYLDDAYPGRKLFPYDPYERARQKMLLELFCKVPHLTKECLVALRCGRECTNLKAALRQEFSNLEEILEYQNTTFFGGTCISMIDYLLWPWFERLDVYGILDCVSHTPALRLWISAMKWDPTVCALLMDKSIFQGFLNLYFQNNPNAFDFGLC