SAB1401891
Monoclonal Anti-HOOK3 antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ31058, HK3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOOK3(84376)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
QNQGAAPEIQALKNQLQERDRLFHSLEKEYEKTKSQREMEEKYIVSAWYNMGMTLHKKAAEDRLASTGSGQSFLARQRQATSSRRSYPGHVQPATAR