Kluczowe dokumenty
SAB1401890
Sigma-Aldrich
Anti-HOOK3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOOK3(84376)
Opis ogólny
Białka Hook są cytozolowymi białkami cewkowymi, które zawierają konserwatywne domeny N-końcowe, które przyłączają się do mikrotubul i bardziej rozbieżne domeny C-końcowe, które pośredniczą w wiązaniu z organellami. Białko Hook u Drosophila jest składnikiem przedziału endocytarnego.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
HOOK3 (NP_115786.1, 1 a.a. ~ 718 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MFSVESLERAELCESLLTWIQTFNVDAPCQTVEDLTNGVVMAQVLQKIDPAYFDENWLNRIKTEVGDNWRLKISNLKKILKGILDYNHEILGQQINDFTLPDVNLIGEHSDAAELGRMLQLILGCAVNCEQKQEYIQAIMMMEESVQHVVMTAIQELMSKESPVSAGNDAYVDLDRQLKKTTEELNEALSAKEEIAQRCHELDMQVAALQEEKSSLLAENQVLMERLNQSDSIEDPNSPAGRRHLQLQTQLEQLQEETFRLEAAKDDYRIRCEELEKEISELRQQNDELTTLADEAQSLKDEIDVLRHSSDKVSKLEGQVESYKKKLEDLGDLRRQVKLLEEKNTMYMQNTVSLEEELRKANAARSQLETYKRQVVELQNRLSEESKKADKLDFEYKRLKEKVDSLQKEKDRLRTERDSLKETIEELRCVQAQEGQLTTQGLMPLGSQESSDSLAAEIVTPEIREKLIRLQHENKMLKLNQEGSDNEKIALLQSLLDDANLRKNELETENRLVNQRLLEVQSQVEELQKSLQDQGSKAEDSVLLKKKLEEHLEKLHEANNELQKKRAIIEDLEPRFNNSSLKIEELQEALRKKEEEMKQMEERYKKYLEKAKSVIRTLDPKQNQGAAPEIQALKNQLQERDRLFHSLEKEYEKTKSQREMEEKYIVSAWYNMGMTLHKKAAEDRLASTGSGQSFLARQRQATSSRRSYPGHVQPATAR
Działania biochem./fizjol.
U Caenorhabditis elegans białko HOOK3 (hook microtubule-tethering protein 3) jest wymagane do połączenia centrosomu z jądrem. Uczestniczy w transporcie satelitów pericentriolarnych, potrzebnych do montażu centrosomu w neurogenezie. Białko fuzyjne HOOK3-RET (protoonkogen ret) zostało zidentyfikowane w raku brodawkowatym tarczycy i powoduje powstawanie guzów u nagich myszy. W obecności infekcji Salmonella enterica, Salmonella SpiC (wydzielane białko efektorowe wyspy patogenności 2) inaktywuje funkcję HOOK3, a tym samym wpływa na transport komórkowy i fuzję fagosomów z lizosomami.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nathaniel Melling et al.
PloS one, 10(7), e0134614-e0134614 (2015-08-01)
Hook microtubule-tethering protein 3 (HOOK3) is an adaptor protein for microtubule-dependent intracellular vesicle and protein trafficking. In order to assess the role of HOOK3 in prostate cancer we analyzed HOOK3 expression by immunohistochemistry on a TMA containing more than 12,400
Yoram Shotland et al.
Molecular microbiology, 49(6), 1565-1576 (2003-09-03)
The Salmonella SpiC protein is secreted into the cytosol of macrophages via a unique type III secretion system that functions intracellularly to translocate proteins across the phagosomal membrane. The SpiC protein is required for survival within macrophages and inhibition of
Raffaele Ciampi et al.
Endocrine-related cancer, 14(2), 445-452 (2007-07-20)
Chromosomal rearrangements of the RET proto-oncogene (RET/PTC) are the common feature of papillary thyroid carcinoma (PTC). In this study, we report the identification, cloning, and functional characterization of a novel type of RET/PTC rearrangement that results from the fusion of
Xuecai Ge et al.
Neuron, 65(2), 191-203 (2010-02-16)
Centrosome functions are important in multiple brain developmental processes. Proper functioning of the centrosome relies on assembly of protein components into the pericentriolar material. This dynamic assembly is mediated by the trafficking of pericentriolar satellites, which are comprised of centrosomal