Kluczowe dokumenty
SAB1401801
Sigma-Aldrich
Anti-INF2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C14orf151, C14orf173, DKFZp762A0214, FLJ22056, MGC13251, pp9484
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Opis ogólny
Filamenty aktyny rosną tylko wtedy, gdy monomery aktyny mają dostęp do szybko rosnącego kolczastego końca filamentu. Geometria sieci filamentów zależy od działania kompleksu ARP2/3 (MIM 604221) i członków rodziny formin, takich jak INF2. Kompleks ARP2/3 wiąże się z bokami wcześniej istniejących filamentów i nukleuje filamenty, których kolczaste końce są szybko blokowane przez białka zamykające, tworząc struktury przypominające szczotki, takie jak te znajdujące się na czołowych krawędziach pełzających komórek. Natomiast forminy wiążą się z kolczastymi końcami rosnących filamentów i chronią je przed zamknięciem, tworząc długie filamenty, które mogą być usieciowane w wiązki, takie jak te występujące w przewodach aktyny drożdży. Interakcja formin z kolczastymi końcami aktyny zachodzi poprzez domenę formin homology-2 (FH2). Domeny FH2 przyspieszają zarodkowanie filamentu, poruszają się wraz z kolczastym końcem w miarę wzrostu filamentu i blokują zamykanie kolczastego końca przez białka takie jak gelsolina (GSN; MIM 137350). Domena FH1 formin wiąże się z profiliną (patrz MIM 176610) i przyspiesza elongację z końców kolczastych związanych z FH2 (Bindschadler i McGrath, 2004 [PubMed 15466701]; Chhabra i Higgs, 2006 [PubMed 16818491]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
INF2 (NP_116103, 1 a.a. ~ 234 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSVKEGAQRKWAALKEKLGPQDSDPTEANLESADPELCIRLLQMPSVVNYSGLRKRLEGSDGGWMVQFLEQSGLDLLLEALARLSGRGVARISDALLQLTCVSCVRAVMNSRQGIEYILSNQGYVRQLSQALDTSNVMVKKQVFELLAALCIYSPEGHVLTLDALDHYKTVCSQYRFSIVMNELSGSDNVPYVVTLLSVINAVILGPEDLRARTQLRNEFIGLQLLDVLARLR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)