Key Documents
SAB1401761
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENAH antibody produced in mouse
clone 3E6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ENA, MENA, NDPP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3E6, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENAH(55740)
Immunogen
ENAH (NP_001008493.1, 291 a.a. ~ 390 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LQAASQPAETPSQQGIVLGPLAPPPPPPLPPGPAQASVALPPPPGPPPPPPLPSTGPPPPPPPPPLPNQVPPPPPPPPAPPLPASGFFLASMSEDNRPLT
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Harmonization of autoimmune diagnostics with antinuclear antibody testing algorithm: approach of appropriateness and clinical relevance.
Alessandra Melegari et al.
The Israel Medical Association journal : IMAJ, 16(10), 640-642 (2014-12-03)
Thomas E Rohan et al.
Journal of the National Cancer Institute, 106(8) (2014-06-05)
Tumor microenvironment of metastasis (TMEM), consisting of direct contact between a macrophage, an endothelial cell, and a tumor cell, has been associated with metastasis in both rodent mammary tumors and human breast cancer. We prospectively examined the association between TMEM
Ling Lin et al.
Experimental cell research, 327(1), 113-122 (2014-05-27)
Mammalian enabled (MENA), usually known as a direct regulator of microfilament polymerization and bundling, promotes metastasis in various cancers. Here we focus on the role of MENA in hepatocellular carcinoma (HCC) metastasis and the relevant mechanism from the view of