SAB1401711
Anti-CALML5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CLSP
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CALML5(51806)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MAGELTPEEEAQYKKAFSAVDTDGNGTINAQELGAALKATGKNLSEAQLRKLISEVDGDGDGEISFQEFLTAARKARAGLEDLQVAFRAFDQDGDGHITVDELRRAMAGLGQPLPQEELDAMIREADVDQDGRVNYEEFARMLAQE