Kluczowe dokumenty
SAB1401627
Sigma-Aldrich
Anti-SENP3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp586K0919, DKFZp762A152, SMT3IP1, SSP3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SENP3(26168)
Opis ogólny
The reversible posttranslational modification of proteins by the addition of small ubiquitin-like SUMO proteins (see SUMO1; MIM 601912) is required for numerous biologic processes. SUMO-specific proteases, such as SENP3, are responsible for the initial processing of SUMO precursors to generate a C-terminal diglycine motif required for the conjugation reaction. They also have isopeptidase activity for the removal of SUMO from high molecular mass SUMO conjugates (Di Bacco et al., 2006 [PubMed 16738315]).[supplied by OMIM
Immunogen
SENP3 (NP_056485.2, 1 a.a. ~ 574 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKETIQGTGSWGPEPPGPGIPPAYSSPRRERLRWPPPPKPRLKSGGGFGPDPGSGTTVPARRLPVPRPSFDASASEEEEEEEEEEDEDEEEEVAAWRLPPRWSQLGTSQRPRPSRPTHRKTCSQRRRRAMRAFRMLLYSKSTSLTFHWKLWGRHRGRRRGLAHPKNHLSPQQGGATPQVPSPCCRFDSPRGPPPPRLGLLGALMAEDGVRGSPPVPSGPPMEEDGLRWTPKSPLDPDSGLLSCTLPNGFGGQSGPEGERSLAPPDASILISNVCSIGDHVAQELFQGSDLGMAEEAERPGEKAGQHSPLREEHVTCVQSILDEFLQTYGSLIPLSTDEVVEKLEDIFQQEFSTPSRKGLVLQLIQSYQRMPGNAMVRGFRVAYKRHVLTMDDLGTLYGQNWLNDQVMNMYGDLVMDTVPEKVHFFNSFFYDKLRTKGYDGVKRWTKNVDIFNKELLLIPIHLEVHWSLISVDVRRRTITYFDSQRTLNRRCPKHIAKYLQAEAVKKDRLDFHQGWKGYFKMNVARQNNDSDCGAFVLQYCKHLALSQPFSFTQQDMPKLRRQIYKELCHCKLTV