Kluczowe dokumenty
SAB1401558
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ADAM29 antibody produced in mouse
clone 3A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
svph1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A6, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAM29(11086)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny ADAM (domena dezintegryny i metaloproteazy). Członkowie tej rodziny są białkami zakotwiczonymi w błonie, strukturalnie związanymi z dezintegrynami jadu węża i są zaangażowani w różne procesy biologiczne obejmujące interakcje komórka-komórka i komórka-matryca, w tym zapłodnienie, rozwój mięśni i neurogenezę. Białko kodowane przez ten gen wykazuje wysoką ekspresję w jądrach i może być zaangażowane w ludzką spermatogenezę. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu, które kodują to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ADAM29 (NP_055084, 339 a.a. ~ 398 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GMNHDEDTCRCSQPRCIMHEGNPPITKFSNCSYGDFWEYTVERTKCLLETVHTKDIFNVK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)