Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Key Documents
SAB1401524
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PGRMC2 antibody produced in mouse
clone 2A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DG6, PMBP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2A3, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PGRMC2(10424)
Immunogen
PGRMC2 (NP_006311, 124 a.a. ~ 223 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NGKVFDVTKGSKFYGPAGPYGIFAGRDASRGLATFCLDKDALRDEYDDLSDLNAVQMESVREWEMQFKEKYDYVGRLLKPGEEPSEYTDEEDTKDHNKQD