Kluczowe dokumenty
SAB1401365
Sigma-Aldrich
Anti-SLC14A1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ33745, FLJ41687, HUT11, HsT1341, JK, RACH1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC14A1(6563)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest transporterem błonowym, który pośredniczy w transporcie mocznika w erytrocytach. Gen ten stanowi podstawę systemu grup krwi Kidd. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SLC14A1 (AAH50539.1, 1 a.a. ~ 389 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MEDSPTMVRVDSPTMVRGENQVSPCQGRRCFPKALGYVTGDMKELANQLKDKPVVLQFIDWILRGISQVVFVNNPVSGILILVGLLVQNPWWALTGWLGTVVSTLMALLLSQDRSLIASGLYGYNATLVGVLMAVFSDKGDYFWWLLLPVCAMSMTCPIFSSALNSVLSKWDLPVFTLPFNMALSMYLSATGHYNPFFPAKLVIPITTAPNISWSDLSALELLKSIPVGVGQIYGCDNPWTGGIFLGAILLSSPLMCLHAAIGSLLGIAAGLSLSAPFENIYFGLWGFNSSLACIAMGGMFMALTWQTHLLALGCALFTAYLGVGMANFMAEVGLPACTWPFCLATLLFLIMTTKNSNIYKMPLSKVTYPEENRIFYLQAKKRMVESPL
Działania biochem./fizjol.
SLC14A1 (solute carrier family 14 member 1) pośredniczy w transporcie mocznika przez błonę komórkową i utrzymuje jego stężenie w komórkach urotelialnych pęcherza moczowego. Wariacja lub mutacja w SLC14A1 jest związana z ryzykiem raka pęcherza moczowego, a także z nadciśnieniem tętniczym i zespołem metabolicznym. Dlatego gen ten służy jako ważny marker prognostyczny w wykrywaniu raka urotelialnego. Nokaut SLC14A1 promuje uszkodzenia DNA i śmierć komórek w urotelium pęcherza moczowego. U ludzi wyciszenie genu SLC14A1 odpowiada za grupę krwi Kidd i dlatego gen ten odgrywa rolę w medycynie transfuzji i transplantacji narządów.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Baoxue Yang
Sub-cellular biochemistry, 73, 127-135 (2014-10-10)
UT-B represents the major urea transporter in erythrocytes, in addition to being expressed in kidney descending vasa recta, brain, spleen, ureter, bladder, and testis. Expression of urea transporter UT-B confers high urea permeability to mammalian erythrocytes. Erythrocyte membranes are also
Clinical aspects of urea transporters.
Ran J, et.al.
Sub-Cellular Biochemistry, 73, 179-191 (2014)
Transport characteristics of urea transporter-B.
Yang B, et.al.
Sub-Cellular Biochemistry, 73, 127-135 (2014)
Guangping Chen
International journal of molecular sciences, 14(5), 10674-10682 (2013-05-24)
The vasopressin-regulated urea transporter UT-A1, expressed in kidney inner medullary collecting duct (IMCD) epithelial cells, plays a critical role in the urinary concentrating mechanisms. As a membrane protein, the function of UT-A1 transport activity relies on its presence in the
Ai Zhang et al.
Transfusion and apheresis science : official journal of the World Apheresis Association : official journal of the European Society for Haemapheresis, 54(2), 232-234 (2016-03-13)
The Jk(a-b-) phenotype, referred to as Jknull, is rare in most populations. This blood type is characterized by the absence of Kidd glycoprotein on the surface of red blood cells (RBCs) and moderately reduced ability to concentrate urine. The molecular