Kluczowe dokumenty
SAB1401348
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-S100P antibody produced in mouse
clone 1A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MIG9
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... S100P(6286)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest członkiem rodziny białek S100 zawierających 2 motywy wiążące wapń EF-hand. Białka S100 są zlokalizowane w cytoplazmie i / lub jądrze wielu komórek i biorą udział w regulacji wielu procesów komórkowych, takich jak progresja cyklu komórkowego i różnicowanie. Geny S100 obejmują co najmniej 13 członków, które są zlokalizowane jako klaster na chromosomie 1q21; jednak ten gen znajduje się na 4p16. Białko to, oprócz wiązania Ca2+, wiąże również Zn2+ i Mg2+. Białko to może odgrywać rolę w etiologii raka prostaty. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
S100P (NP_005971.1, 1 a.a. ~ 69 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MTELETAMGMIIDVFSRYSGSEGSTQTLTKGELKVLMEKELPGFLQSGKDKDAVDKLLKDLDANGDAQV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)