Kluczowe dokumenty
SAB1401340
Sigma-Aldrich
Anti-RPL17 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ92089, MGC117162, rpL23
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPL17(6139)
Opis ogólny
Rybosomy, organelle katalizujące syntezę białek, składają się z małej podjednostki 40S i dużej podjednostki 60S. Razem te podjednostki składają się z 4 gatunków RNA i około 80 strukturalnie różnych białek. Gen ten koduje białko rybosomalne, które jest składnikiem podjednostki 60S. Białko należy do rodziny białek rybosomalnych L22P. Znajduje się w cytoplazmie. Gen ten został określony jako rpL23, ponieważ kodowane białko wykazuje identyczność aminokwasową z białkiem rybosomalnym L23 z Halobacterium marismortui; jednak jego oficjalnym symbolem jest RPL17. Zaobserwowano dwa alternatywne warianty splicingu, z których każdy koduje to samo białko. Jak to jest typowe dla genów kodujących białka rybosomalne, istnieje wiele przetworzonych pseudogenów tego genu rozproszonych w genomie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RPL17 (NP_000976.1, 1 a.a. ~ 184 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MVRYSLDPENPTKSCKSRGSNLRVHFKNTRETAQAIKGMHIRKATKYLKDVTLQKQCVPFRRYNGGVGRCAQAKQWGWTQGRWPKKSAEFLLHMLKNAESNAELKGLDVDSLVIEHIQVNKAPKMRRRTYRAHGRINPYMSSPCHIEMILTEKEQIVPKPEEEVAQKKISQKLKKQKLMARE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)