Kluczowe dokumenty
SAB1401319
Sigma-Aldrich
Anti-PTGDR antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AS1, ASRT1, DP, DP1, MGC49004
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTGDR(5729)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a G-protein-coupled receptor. It has been shown to function as a prostanoid DP receptor. The activity of this receptor is mainly mediated by G-S proteins that stimulate adenylate cyclase resulting in an elevation of intracellular cAMP and Ca2+. Knockout studies in mice suggest that the ligand of this receptor, prostaglandin D2 (PGD2), functions as a mast cell-derived mediator to trigger asthmatic responses. (provided by RefSeq)
Immunogen
PTGDR (NP_000944.1, 1 a.a. ~ 359 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKSPFYRCQNTTSVEKGNSAVMGGVLFSTGLLGNLLALGLLARSGLGWCSRRPLRPLPSVFYMLVCGLTVTDLLGKCLLSPVVLAAYAQNRSLRVLAPALDNSLCQAFAFFMSFFGLSSTLQLLAMALECWLSLGHPFFYRRHITLRLGALVAPVVSAFSLAFCALPFMGFGKFVQYCPGTWCFIQMVHEEGSLSVLGYSVLYSSLMALLVLATVLCNLGAMRNLYAMHRRLQRHPRSCTRDCAEPRADGREASPQPLEELDHLLLLALMTVLFTMCSLPVIYRAYYGAFKDVKEKNRTSEEAEDLRALRFLSVISIVDPWIFIIFRSPVFRIFFHKIFIRPLRYRSRCSNSTNMESSL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)