Kluczowe dokumenty
SAB1401293
Sigma-Aldrich
Anti-POLR2L antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
RBP10, RPABC5, RPB10, RPB10beta, RPB7.6, hRPB7.6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLR2L(5441)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę polimerazy RNA II, polimerazy odpowiedzialnej za syntezę informacyjnego RNA u eukariontów. Produkt tego genu zawiera cztery konserwowane cysteiny charakterystyczne dla nietypowej domeny wiążącej cynk. Podobnie jak jej odpowiednik u drożdży, podjednostka ta może być współdzielona przez pozostałe dwie polimerazy RNA ukierunkowane na DNA. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
POLR2L (NP_066951.1, 1 a.a. ~ 67 a.a.) białko ludzkie pełnej długości.
Sekwencja
MIIPVRCFTCGKIVGNKWEAYLGLLQAEYTEGDALDALGLKRYCCRRMLLAHVDLIEKLLNYAPLEK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)