Kluczowe dokumenty
SAB1401292
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-POLR2C antibody produced in mouse
clone 1C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
RPB3, RPB31, hRPB33, hsRPB3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1C11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
capture ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLR2C(5432)
Opis ogólny
Gen ten koduje trzecią co do wielkości podjednostkę polimerazy RNA II, polimerazy odpowiedzialnej za syntezę informacyjnego RNA u eukariontów. Produkt tego genu zawiera region bogaty w cysteinę i istnieje jako heterodimer z inną podjednostką polimerazy, POLR2J. Te dwie podjednostki tworzą rdzeń podjednostki polimerazy. Pseudogen został zidentyfikowany na chromosomie 21. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
POLR2C (AAH28157, 1 a.a. ~ 275 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MPYANQPTVRITELTDENVKFIIENTDLAVANSIRRVFIAEVPIIAIDWVQIDANSSVLHDEFIAHRLGLIPLISDDIVDKLQYSRDCTCEEFCPECSVEFTLDVRCNEDQTRHVTSRDLISNSPRVIPVTSRNRDNDPNDYVEQDDILIVKLRKGQELRLRAYAKKGFGKEHAKWNPTAGVAFEYDPDNALRHTVYPKPEEWPKSEYSELDEDESQAPYDPNGKPERFYNVESCGSLRPETIVLSALSGLKKKLSDLQTQLSHEIQSDVLTIN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)