Key Documents
SAB1401266
Sigma-Aldrich
Anti-NME4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NDPK-D, NM23H4, nm23-H4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NME4(4833)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The nucleoside diphosphate (NDP) kinases (EC 2.7.4.6) are ubiquitous enzymes that catalyze transfer of gamma-phosphates, via a phosphohistidine intermediate, between nucleoside and dioxynucleoside tri- and diphosphates. The enzymes are products of the nm23 gene family, which includes NME4 (Milon et al., 1997 [PubMed 9099850]).[supplied by OMIM
Immunogen
NME4 (NP_005000.1, 1 a.a. ~ 187 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGGLFWRSALRGLRCGPRAPGPSLLVRHGSGGPSWTRERTLVAVKPDGVQRRLVGDVIQRFERRGFTLVGMKMLQAPESVLAEHYQDLRRKPFYPALIRYMSSGPVVAMVWEGYNVVRASRAMIGHTDSAEAAPGTIRGDFSVHISRNVIHASDSVEGAQREIQLWFQSSELVSWADGGQHSSIHPA