SAB1401242
Anti-MAP3K3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MAPKKK3, MEKK3
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAP3K3(4215)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MNEANVMLPYSGKEEPVLPVAMTLPLPGRGPRCGTAATEGGSSFVNAVVSVLQVGVTLMLYPVSKLETVCALWALSTPALGLGLGCIEKS